Tisk…
Kyselina dusičná 65%
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
10023AT0M2500 10023AT0M5000 10023AT0M1000
LACH10023AT0M2500EA 716 CZK
LACH10023AT0M2500 LACH10023AT0M5000 LACH10023AT0M1000
Kyselina dusičná 65%
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Bod varu: 87
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610