Kyselina chlorovodíková 35 - 38%
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
10033E35M1000
10033F35M2500
LACH10033E35M1000EA
220
CZK
LACH10033E35M1000
LACH10033F35M2500
Kyselina chlorovodíková 35 - 38%
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl Bod varu: 110 °C (1013 hPa) Bod tání: –30 °C Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...