Tisk…
Kyselina chlorovodíková 35 - 38%
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
10033-A35-M 10033A35M1000 10033A35M2500 10033A35M5000
LACH10033-A35-MEA 0 CZK
LACH10033-A35-M LACH10033A35M1000 LACH10033A35M2500 LACH10033A35M5000
Kyselina chlorovodíková 35 - 38%
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Bod tání: –30 °C
Hustota: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II