Tisk…

Kyselina mravenčí ≥85%

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

10045C85M1000 10045C85M2500
LACH10045C85M1000EA 275 CZK
LACH10045C85M1000 LACH10045C85M2500
Kyselina mravenčí ≥85%
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR