Tisk…

Xylen (směs izomerů)

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Dimethylbenzene

20060CT0L0020 20060CT0M5000 20060CT0M1000 20060CT0M50001
LACH20060CT0L0020EA 0 CZK
LACH20060CT0L0020 LACH20060CT0M5000 LACH20060CT0M1000 LACH20060CT0M50001
Xylen (směs izomerů)
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 140
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR