Tisk…
Xylen (směs izomerů)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylbenzene
20060AT0M50001 20060AT0M1000
LACH20060AT0M50001EA 835 CZK
LACH20060AT0M50001 LACH20060AT0M1000
Xylen (směs izomerů)
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17
Bod varu: 140
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077264
CAS číslo: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM