jod
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
30111FP0G0500
30111FP0G1000
LACH30111FP0G0500EA
0
CZK
LACH30111FP0G0500
LACH30111FP0G1000
jod
jod
Vzorec:
I₂ MW: 253.81 Bod varu: 184.3 Bod tání: 114 Hustota: 4.9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS číslo: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8 III Merck Index: 13,05036 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...