Tisk…

jod

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30111AP0G0250 30111AP0G0500 30111AP0G1000
LACH30111AP0G0250EA 0 CZK
LACH30111AP0G0250 LACH30111AP0G0500 LACH30111AP0G1000
jod
jod
Vzorec: I₂
MW: 253.81
Bod varu: 184.3
Bod tání: 114
Hustota: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR