Tisk…
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
395000500 395000010 395002500
ACRO395000500EA 1170 CZK
ACRO395000500 ACRO395000010 ACRO395002500
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát 99%
N,N-Dietyl-p-fenylendiamoniumsulfát
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₄S
MW: 262,33 g/mol
Bod varu: 274 - 275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 184…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012993
CAS číslo: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %