Tisk…
Rhodium(IV) oxide (75.2 - 77.4% Rh)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
47002.MD 47002.03
47002.MDEA 0 CZK
47002.MD 47002.03
Rhodium(IV) oxide (75.2 - 77.4% Rh)
Rhodium(IV) oxide
Vzorec: O₂Rh
Hustota: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 12137-27-8
EINECS: 235-237-0