Tisk…

Hexametafosforečnan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Sodium metaphosphate, SHMP

30055CP0G0500 30055CP0G1000
LACH30055CP0G0500EA 317 CZK
LACH30055CP0G0500 LACH30055CP0G1000
Hexametafosforečnan sodný
Hexametafosforečnan sodný
Vzorec: Na₆P₆O₁₈
Bod tání: 610 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00136045
CAS číslo: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR