Tisk…
Butyl nitrite 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nitrous acid butyl ester
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 5190 CZK
H56501.22 H56501.36
Butyl nitrite 95%
Butyl nitrite
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
Bod varu: 78 °C
Hustota: 0.882
Bod vzplanutí: –13 °C (9 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002058
CAS číslo: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01617