Tisk…

Síran železitý hydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30192AP0G01001 30192AP0G05001
LACH30192AP0G01001EA 0 CZK
LACH30192AP0G01001 LACH30192AP0G05001
Síran železitý hydrát
Síran železitý hydrát
Vzorec: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Hustota: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149714
CAS číslo: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR