Sulfid sodný hydrát, Technical Grade
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
di-Sodium sulphide hydrate
30198CP0G0100
30198CP0G1000
30198CP0G0250
LACH30198CP0G0100EA
0
CZK
LACH30198CP0G0100
LACH30198CP0G1000
LACH30198CP0G0250
Sulfid sodný hydrát, Technical Grade
Sulfid sodný hydrát
Vzorec:
Na₂S·xH₂O MW: 96.06 Bod varu: ∼920 °C (1013 hPa) Bod tání: 50 Hustota: ∼1.43 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149183 CAS číslo: 27610-45-3 EINECS: 215-211-5 UN: 1849 ADR: 8 II REACH: 01-2119513694-38 Merck Index: 12,08829 |