Tisk…

Sulfid sodný hydrát, Analytical Grade

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: di-Sodium sulphide hydrate

30198AP0G0100 30198AP0G0250 30198AP0G0500
LACH30198AP0G0100EA 0 CZK
LACH30198AP0G0100 LACH30198AP0G0250 LACH30198AP0G0500
Sulfid sodný hydrát, Analytical Grade
Sulfid sodný hydrát
Vzorec: Na₂S·xH₂O
Bod varu: ∼920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Hustota: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149183
CAS číslo: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR