Tisk…

Pyruvát sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

40133AP0G05001 40133AP0G0050
LACH40133AP0G05001EA 0 CZK
LACH40133AP0G05001 LACH40133AP0G0050
Pyruvát sodný
Pyruvát sodný
Vzorec: CH₃COCOONa
Bod tání: 220…230 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002586
CAS číslo: 113-24-6
EINECS: 204-024-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR