Síran zinečnatý heptahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
30191CP0G1000
30191-CP0-G
30191CP0G0500
LACH30191CP0G1000EA
428
CZK
LACH30191CP0G1000
LACH30191-CP0-G
LACH30191CP0G0500
Síran zinečnatý heptahydrát
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec:
ZnSO₄·7H₂O Bod tání: 100 °C Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149894 CAS číslo: 7446-20-0 EINECS: 231-793-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10293 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...