Chlorid zinečnatý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
30099CP0G1000
30099CP0G0500
LACH30099CP0G1000EA
323
CZK
LACH30099CP0G1000
LACH30099CP0G0500
Chlorid zinečnatý
Chlorid zinečnatý
Vzorec:
ZnCl₂ MW: 136.3 Bod varu: 732 Bod tání: 283 Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS číslo: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8 III Merck Index: 13,10185 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...