Tisk…
Oxid titaničitý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
30148AP0G01001 30148AP0G1000
LACH30148AP0G01001EA 0 CZK
LACH30148AP0G01001 LACH30148AP0G1000
Oxid titaničitý
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Bod varu: 2900 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1855 °C
Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011269
CAS číslo: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549