Tisk…
Tween® 20 (Polysorbate)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
40161FT0G01001 40161FT0G05001
LACH40161FT0G01001EA 0 CZK
LACH40161FT0G01001 LACH40161FT0G05001
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Vzorec: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00165986
CAS číslo: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3