Tisk…

Tween® 80 (Polysorbate)

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

40164FT0G0100 40164FT0G0500
LACH40164FT0G0100EA 0 CZK
LACH40164FT0G0100 LACH40164FT0G0500
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082107
CAS číslo: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR