Tisk…
Tween® 80 (Polysorbate)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
40164BT0G0500 40164BT0G1000
LACH40164BT0G0500EA 543 CZK
LACH40164BT0G0500 LACH40164BT0G1000
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082107
CAS číslo: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664