Tisk…

Síran rtuťnatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate

30186AP0G0250 30186-AP0 30186AP0G0100 30186AP0G0500
LACH30186AP0G0250EA 3950 CZK
LACH30186AP0G0250 LACH30186-AP0 LACH30186AP0G0100 LACH30186AP0G0500
Síran rtuťnatý
Síran rtuťnatý
Vzorec: HgSO₄
Bod tání: 850 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011047
CAS číslo: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR