Jodid rtuťnatý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
30116AP0G0100
30116AP0G02501
LACH30116AP0G0100EA
1010
CZK
LACH30116AP0G0100
LACH30116AP0G02501
Jodid rtuťnatý
Jodid rtuťnatý
Vzorec:
HgI₂ Bod varu: 354 °C (1013 hPa) Bod tání: 259 °C Hustota: 6,36 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011044 CAS číslo: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN: 1638 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05905 |