Tisk…
Chlorid rtuťnatý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30092AP0G0100 30092AP0G0250 30092AP0G1000 30092AP0G0500
LACH30092AP0G0100EA 0 CZK
LACH30092AP0G0100 LACH30092AP0G0250 LACH30092AP0G1000 LACH30092AP0G0500
Chlorid rtuťnatý
Chlorid rtuťnatý
Vzorec: HgCl₂
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 273 °C
Hustota: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011041
CAS číslo: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901