Rtuť
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
30158AT0G0100
30158AT0G1000
LACH30158AT0G0100EA
0
CZK
LACH30158AT0G0100
LACH30158AT0G1000
Rtuť
Rtuť
Vzorec:
Hg Bod varu: 356,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –39 °C Hustota: 13,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011035 CAS číslo: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8,III Merck Index: 13,05925 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...