Tisk…

Síran hořečnatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous

30174-CP0-G 30174CP0G0500 30174CP0G1000
LACH30174-CP0-GEA 0 CZK
LACH30174-CP0-G LACH30174CP0G0500 LACH30174CP0G1000
Síran hořečnatý
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120.37
Bod tání: 1127
Hustota: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR