Tisk…

Oxid hořečnatý light

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Magnesia usta

30135AP7G0500 30135AP7G02501 30135AP7G1000
LACH30135AP7G0500EA 700 CZK
LACH30135AP7G0500 LACH30135AP7G02501 LACH30135AP7G1000
Oxid hořečnatý light
Oxid hořečnatý
Vzorec: MgO
Bod varu: 3600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2800 °C
Hustota: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS číslo: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR