Tisk…
L(+)-Arabinóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
M-Clarity™ quality level = MQ100
A91906-100G-A A91906-1G-A A91906-25G-A
SIALA91906-100G-AEA 6290 CZK
SIALA91906-100G-A SIALA91906-1G-A SIALA91906-25G-A
L(+)-Arabinóza, Sigma-Aldrich®
L(+)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 158…160 °C
Hustota: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067709
CAS číslo: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM