Tisk…

Oxid měďnatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated

30143AP0G0250 30143-AP0-0500
LACH30143AP0G0250EA 0 CZK
LACH30143AP0G0250 LACH30143-AP0-0500
Oxid měďnatý
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR