Tisk…

Zinc acetate

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

40123AP0G1000 40123AP0G0500
LACH40123AP0G1000EA 537 CZK
LACH40123AP0G1000 LACH40123AP0G0500
Zinc acetate
Zinc acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Zn
Bod varu: 908 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012454
CAS číslo: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR