Tisk…

Octan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

40121AP0G1000 40121AP0G0500
LACH40121AP0G1000EA 445 CZK
LACH40121AP0G1000 LACH40121AP0G0500
Octan sodný
Octan sodný
Vzorec: H₃CCOONa
Bod varu: 881,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: 324 °C
Hustota: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012459
CAS číslo: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR