Tisk…

Oxid železitý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide

30151CP0G0250 30151CP0G10001
LACH30151CP0G0250EA 0 CZK
LACH30151CP0G0250 LACH30151CP0G10001
Oxid železitý
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
Bod tání: 1538 °C
Hustota: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR