Tisk…

Chlorid železitý hexahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate

30101CP0G1000 30101CP0G0100 30101CP0G0500
LACH30101CP0G1000EA 1460 CZK
LACH30101CP0G1000 LACH30101CP0G0100 LACH30101CP0G0500
Chlorid železitý hexahydrát
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec: FeCl₃·6H₂O
Bod varu: 280…285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149712
CAS číslo: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR