Chlorid železitý hexahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
30101AP0G0500
30101AP0G1000
LACH30101AP0G0500EA
7400
CZK
LACH30101AP0G0500
LACH30101AP0G1000
Chlorid železitý hexahydrát
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec:
FeCl₃·6H₂O Bod varu: 280…285 °C (1013 hPa) Bod tání: 37 °C Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149712 CAS číslo: 10025-77-1 EINECS: 231-729-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04048 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...