Tisk…

Chlorid železitý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Iron trichloride, Ferric chloride

30100CP0G1000 30100CP0G0500
LACH30100CP0G1000EA 1360 CZK
LACH30100CP0G1000 LACH30100CP0G0500
Chlorid železitý
Chlorid železitý
Vzorec: FeCl₃
MW: 162.21
Bod varu: 315
Bod tání: 260
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011005
CAS číslo: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
Merck Index: 13,04048

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR