Tisk…

Oxid vápenatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30149AP0G0500 30149AP0G1000
LACH30149AP0G0500EA 377 CZK
LACH30149AP0G0500 LACH30149AP0G1000
Oxid vápenatý
Oxid vápenatý
Vzorec: CaO
Bod varu: 2850 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2580 °C
Hustota: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010911
CAS číslo: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR