Tisk…

Citronan sodný dihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate

30009AP0G0500 30009AP0G1000
LACH30009AP0G0500EA 315 CZK
LACH30009AP0G0500 LACH30009AP0G1000
Citronan sodný dihydrát
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1
Bod tání: 150
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150031
CAS číslo: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR