Tisk…
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium octane-1-sulphonate
396691000 396690250
ACRO396691000EA 35230 CZK
ACRO396691000 ACRO396690250
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S
MW: 216.28
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007544
CAS číslo: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.4 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test