Tisk…

Kyselina adipová

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

10010AP0G1000 10010AP0G0250
LACH10010AP0G1000EA 0 CZK
LACH10010AP0G1000 LACH10010AP0G0250
Kyselina adipová
Kyselina adipová
Vzorec: HOOC(CH₂)₄COOH
Bod varu: 337 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004420
CAS číslo: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR