Tisk…
4-Methylmorfolin 99.5%, AcroSeal®, purified_redistillation
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: NMM, N-Methylmorpholine
432800010 432801000
432800010.EA 2920 CZK
432800010. 432801000.
4-Methylmorfolin 99.5%, AcroSeal®, purified_redistillation
4-Methylmorfolin
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101.15
Bod varu: 115…116 °C (750 mmHg)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0.92 g/cm³
Bod vzplanutí: 14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006175
CAS číslo: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA