Tisk…
hořčík ≥99.95% (metals basis), rods 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
47073.KFEA 2430 CZK
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
hořčík ≥99.95% (metals basis), rods 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
hořčík
Vzorec: Mg
Bod varu: 1107 °C (1013 hPa)
Bod tání: 651 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085308
CAS číslo: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675