Tisk…
Síran stříbrný
Dodavatel: MACH
Nebezpečí
Synonyms: Disilver sulphate
30189AP0G0050 30189AP0G0100 30189AP0G0250 30189AP0G0500 30189AP0G0100
MACH30189AP0G0050EA 0 CZK
MACH30189AP0G0050 MACH30189AP0G0100 LACH30189AP0G0250 LACH30189AP0G0500 LACH30189AP0G0100
Síran stříbrný
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
Bod varu: 1085 °C (1013 hPa)
Bod tání: 655 °C
Hustota: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003407
CAS číslo: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM