Tisk…

Síran draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30170AP0G0500 30170AP0G1000
LACH30170AP0G0500EA 361 CZK
LACH30170AP0G0500 LACH30170AP0G1000
Síran draselný
Síran draselný
Vzorec: K₂SO₄
MW: 174,26 g/mol
Bod varu: 1698 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1069 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011388
CAS číslo: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR