Tisk…

Rezorcinol

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol

40134CP0G0100 40134CP0G05001 40134CP0G1000
LACH40134CP0G0100EA 894 CZK
LACH40134CP0G0100 LACH40134CP0G05001 LACH40134CP0G1000
Rezorcinol
Rezorcinol
Vzorec: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Bod tání: 109…111 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 127 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002269
CAS číslo: 108-46-3
EINECS: 203-585-2
UN: 2876
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fa2900537bdb42ccfd55e4318288eb881a61a0&vid=e62c617319ff4711a7ff00e69774ad92cfd75d09&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR