Hydroxid vápenatý
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
10007CP0G0500
10007CP0G1000
LACH10007CP0G0500EA
0
CZK
LACH10007CP0G0500
LACH10007CP0G1000
Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Vzorec:
Ca(OH)₂ Bod tání: 550 °C Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010901 CAS číslo: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |