Tisk…

Hydroxid vápenatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide

10007AP0G0500 10007AP0G1000
LACH10007AP0G0500EA 202 CZK
LACH10007AP0G0500 LACH10007AP0G1000
Hydroxid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
Bod tání: 550 °C
Hustota: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR