Hydroxid barnatý oktahydrát general purpose reagent
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
10002AP0G0250
10002AP0G0500
LACH10002AP0G0250EA
0
CZK
LACH10002AP0G0250
LACH10002AP0G0500
Hydroxid barnatý oktahydrát general purpose reagent
Hydroxid barnatý oktahydrát
Vzorec:
Ba(OH)₂·8H₂O Bod varu: 780 °C (1013 hPa) Bod tání: 78 °C Hustota: 2,18 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149152 CAS číslo: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Merck Index: 13,00980 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...