Oxid měďný ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14436.0E
A14436.36
A14436.0EEA
5740
CZK
A14436.0E
A14436.36
Oxid měďný ≥97%
Oxid měďný
Purity: 97%
CAS No.: 1317-39-1
Molecular Formula: Cu2O
Formula Weight: 143.08
Odour: Odourless
Melting Point: 1235°
Boiling Point: 1800° dec.
Merck Reference: 14,2664
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010974
Vzorec:
Cu₂O Bod varu: 1800 °C (rozkl.) Bod tání: 1235 °C Hustota: 6,0 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010974 CAS číslo: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2664 |