Tisk…
Hydraziniumsulfát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
40139AP0G01001 40139AP0G02501 40139AP0G0500
LACH40139AP0G01001EA 0 CZK
LACH40139AP0G01001 LACH40139AP0G02501 LACH40139AP0G0500
Hydraziniumsulfát
Hydraziniumsulfát
Vzorec: NH₂NH₂·H₂SO₄
Bod tání: 254 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044873
CAS číslo: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=7a677e6f1725cfa1b9bdef05cc04304e6739079e&prid=web&clid=SAPDAM